Stampa…
4-Bromo-m-toluic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3056-250MG OR3056-1G
APOSOR3056-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR3056-250MG APOSOR3056-1G
4-Bromo-m-toluic acid
4-Bromo-m-toluic acid
Formula: C₈H₇BrO₂
Punto di fusione: 212 - 216 °C
MDL Number: MFCD00039526
CAS Number: 7697-28-1