Stampa…
(R)-(-)-4-Phenyl-2-butanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR304056-1G OR304056-5G
APOSOR304056-1GEA 55.1 EUR
APOSOR304056-1G APOSOR304056-5G
(R)-(-)-4-Phenyl-2-butanol 98%
(R)-(-)-4-Phenyl-2-butanol
Formula: C₁₀H₁₄O
Punto di ebollizione: 239 °C
Densità: 0,976
Flash Pt: >110 °C
MDL Number: MFCD03093081
CAS Number: 39516-03-5