Stampa…
3-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303214-5G OR303214-25G OR303214-100G
APOSOR303214-5GEA 27.7 EUR
APOSOR303214-5G APOSOR303214-25G APOSOR303214-100G
3-Bromo-2-chlorobenzoic acid
3-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Formula: C₇H₄BrClO₂
Punto di fusione: 163 - 170 °C
MDL Number: MFCD01569399
CAS Number: 56961-27-4