cis-2,6-Dimethylmorpholine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₁₃NO Punto di ebollizione: 140 - 142/760 mm °C Punto di fusione: –85 °C Densità: 0,935 Flash Pt: 41 °C |
MDL Number:
MFCD00078428 CAS Number: 6485-55-8 UN: 1992 ADR: 3+6.1,III |