Stampa…
4'-Chloropropiophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Chlorophenyl)propan-1-one
OR11048-25G OR11048-100G OR11048-500G
APOSOR11048-25GEA 14.7 EUR
APOSOR11048-25G APOSOR11048-100G APOSOR11048-500G
4'-Chloropropiophenone
4'-Chloropropiophenone
Formula: C₉H₉ClO
Peso molecolare: 168,62 g/mol
Punto di ebollizione: 125 - 126/13 mm °C
Punto di fusione: 35 - 37 °C
Flash Pt: >113 °C
MDL Number: MFCD00000626
CAS Number: 6285-05-8