Stampa…
Indole-3-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1H-Indole-3-carbonitrile, 3-Cyano-1H-indole, 3-Cyanoindole
OR10194-1G OR10194-5G
APOSOR10194-1GEA 14.7 EUR
APOSOR10194-1G APOSOR10194-5G
Indole-3-carbonitrile
Indole-3-carbonitrile
Formula: C₉H₆N₂
Peso molecolare: 142,16 g/mol
Punto di fusione: 179 - 182 °C
MDL Number: MFCD00022717
CAS Number: 5457-28-3