Stampa…
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR019104-100G OR019104-500G OR019104-25G
APOSOR019104-100GEA 24.8 EUR
APOSOR019104-100G APOSOR019104-500G APOSOR019104-25G
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 99%
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
(contains isomer)
Formula: C₆H₁₂O₃
Punto di ebollizione: 188 - 189 °C
Densità: 1,064
Flash Pt: 90 °C
MDL Number: MFCD00063238
CAS Number: 100-79-8