Stampa…
Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine hydriodide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR938437-1G OR938437-5G OR938437-25G
APOSOR938437-1GEA 66.7 EUR
APOSOR938437-1G APOSOR938437-5G APOSOR938437-25G
Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine hydriodide 97%
Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine hydriodide
Formula: C₂₄H₄₀IP
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD10566973
CAS Number: 714951-87-8