Stampa…
Lithium triisopropoxy(thiazol-2-yl)borate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR72200-100MG OR72200-250MG OR72200-1G
APOSOR72200-100MGEA 94.5 EUR
APOSOR72200-100MG APOSOR72200-250MG APOSOR72200-1G
Lithium triisopropoxy(thiazol-2-yl)borate
Lithium triisopropoxy(thiazol-2-yl)borate
Formula: C₁₂H₂₃BLiNO₃S
Peso molecolare: 279,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD16872058
CAS Number: 1393823-02-3