Stampa…
(1-Propynyl)tributyltin 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Tributyl(1-propynyl)tin
OR961474-1G OR961474-5G OR961474-25G
APOSOR961474-1GEA 87.3 EUR
APOSOR961474-1G APOSOR961474-5G APOSOR961474-25G
(1-Propynyl)tributyltin 98%
(1-Propynyl)tributyltin
Formula: C₁₅H₃₀Sn
Peso molecolare: 329,12 g/mol
Punto di ebollizione: 277 °C
Densità: 1,082
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01863650
CAS Number: 64099-82-7
UN: 2788
ADR: 6.1,III