Stampa…
2,3-Difluoro-1,4-benzenediol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3-Difluorohydroquinone
PC408062-250MG PC408062-1G
APOSPC408062-250MGEA 52.4 EUR
APOSPC408062-250MG APOSPC408062-1G
2,3-Difluoro-1,4-benzenediol 97%
2,3-Difluoro-1,4-benzenediol
Formula: C₆H₄F₂O₂
Peso molecolare: 146,092 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04038791
CAS Number: 124728-90-1