Stampa…
2,2'-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propane] dihydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR917769-25G OR917769-100G
APOSOR917769-25GEA 102 EUR
APOSOR917769-25G APOSOR917769-100G
2,2'-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propane] dihydrochloride 98%
2,2'-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propane] dihydrochloride
Formula: C₁₂H₂₄Cl₂N₆
Punto di fusione: 190 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00142723
CAS Number: 27776-21-2