Stampa…
Ethylene glycol dimethacrylate (ethylene dimethacrylate) 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR936412-25G OR936412-100G
APOSOR936412-25GEA 35 EUR
APOSOR936412-25G APOSOR936412-100G
Ethylene glycol dimethacrylate (ethylene dimethacrylate) 95%
Ethylene glycol dimethacrylate (ethylene dimethacrylate)
Formula: C₁₀H₁₄O₄
Punto di ebollizione: 98 - 100 °C
Punto di fusione: −40 °C
Flash Pt: 104 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008590
CAS Number: 97-90-5