Stampa…
[1,3-Bis(2,6-Diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](3-chloropyridyl)palladium(II) dichloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR931195-250MG OR931195-1G OR931195-5G
APOSOR931195-250MGEA 82.8 EUR
APOSOR931195-250MG APOSOR931195-1G APOSOR931195-5G
[1,3-Bis(2,6-Diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](3-chloropyridyl)palladium(II) dichloride
[1,3-Bis(2,6-Diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](3-chloropyridyl)palladium(II) dichloride
Formula: C₃₂H₄₀Cl₃N₃Pd
Punto di fusione: 230 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08457656
CAS Number: 905459-27-0