Stampa…
2-Amino-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC49369-250MG PC49369-1G
APOSPC49369-250MGEA 139 EUR
APOSPC49369-250MG APOSPC49369-1G
2-Amino-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Formula: C₈H₄F₄N₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD24850042
CAS Number: 1440535-22-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III