Stampa…
3-Bromo-2-iodobenzotrifluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-2-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 1-Bromo-2-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
PC48519-250MG PC48519-1G
APOSPC48519-250MGEA 193 EUR
APOSPC48519-250MG APOSPC48519-1G
3-Bromo-2-iodobenzotrifluoride 95%
3-Bromo-2-iodobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃BrF₃I
Peso molecolare: 350,9 g/mol
Punto di ebollizione: 85/1,5 mm °C
Punto di fusione: 34…36 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD13194205
CAS Number: 85977-23-7