Stampa…
1-(Cyclopropyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC408444-250MG PC408444-1G PC408444-5G
APOSPC408444-250MGEA 219 EUR
APOSPC408444-250MG APOSPC408444-1G APOSPC408444-5G
1-(Cyclopropyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
1-(Cyclopropyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C₈H₇F₃N₂O₂
Peso molecolare: 220,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD32669838
CAS Number: 2384171-56-4