Stampa…
Iodoacetamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Iodoacetamide
OR59962-5G OR59962-10G OR59962-25G
APOSOR59962-5GEA 17.6 EUR
APOSOR59962-5G APOSOR59962-10G APOSOR59962-25G
Iodoacetamide 98%
Iodoacetamide
Formula: ICH₂CONH₂
Peso molecolare: 184,96 g/mol
Punto di fusione: 92 - 95 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008028
CAS Number: 144-48-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III