Stampa…
2-Acetamido-4-fluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0673-100MG PC0673-1G PC0673-5G
APOSPC0673-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC0673-100MG APOSPC0673-1G APOSPC0673-5G
2-Acetamido-4-fluorobenzoic acid
2-Acetamido-4-fluorobenzoic acid
Formula: C₉H₈FNO₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00665891
CAS Number: 394-27-4