Stampa…
(S)-2-(3-Aminopropanamido)-3-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)propanoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR958721-1G OR958721-5G OR958721-25G
APOSOR958721-1GEA 108 EUR
APOSOR958721-1G APOSOR958721-5G APOSOR958721-25G
(S)-2-(3-Aminopropanamido)-3-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)propanoic acid 97%
(S)-2-(3-Aminopropanamido)-3-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)propanoic acid
Formula: C₁₀H₁₆N₄O₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11040910
CAS Number: 584-85-0