Stampa…
Ethyl 4-aminothiazole-5-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR942787-250MG OR942787-1G OR942787-5G
APOSOR942787-250MGEA 31.9 EUR
APOSOR942787-250MG APOSOR942787-1G APOSOR942787-5G
Ethyl 4-aminothiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl 4-aminothiazole-5-carboxylate
Formula: C₆H₈N₂O₂S
Punto di ebollizione: 300,7/760 mm °C
Flash Pt: 135,6 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06798219
CAS Number: 152300-59-9