Stampa…
2-Phenylcyclobutan-1-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Phenylcyclobutanone
OR922765-250MG OR922765-500MG OR922765-1G
APOSOR922765-250MGEA 364 EUR
APOSOR922765-250MG APOSOR922765-500MG APOSOR922765-1G
2-Phenylcyclobutan-1-one 97%
2-Phenylcyclobutan-1-one
Formula: C₁₀H₁₀O
Peso molecolare: 146,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD19382274
CAS Number: 42436-86-2