Stampa…
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR918031-1G OR918031-5G OR918031-10G
APOSOR918031-1GEA 88.6 EUR
APOSOR918031-1G APOSOR918031-5G APOSOR918031-10G
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 98%
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formula: C₆H₇N₃OS
Punto di fusione: 180…190 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08669438
CAS Number: 770-31-0