Stampa…
Methyl 2-amino-6-bromobenzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR916421-250MG OR916421-1G OR916421-5G
APOSOR916421-250MGEA 37.7 EUR
APOSOR916421-250MG APOSOR916421-1G APOSOR916421-5G
Methyl 2-amino-6-bromobenzoate 97%
Methyl 2-amino-6-bromobenzoate
Formula: C₈H₈BrNO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11977360
CAS Number: 135484-78-5