Stampa…
8-Bromoquinoline-4-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 8-Bromo-4-cyanoquinoline, 8-Bromoquinoline-4-carbonitrile
OR70310-250MG OR70310-1G
APOSOR70310-250MGEA 219 EUR
APOSOR70310-250MG APOSOR70310-1G
8-Bromoquinoline-4-carbonitrile 95%
8-Bromoquinoline-4-carbonitrile
Formula: C₁₀H₅BrN₂
Peso molecolare: 233,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12024578
CAS Number: 1190315-89-9