Stampa…
7-Bromo-4-cyanoquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Bromoquinoline-4-carbonitrile
OR70307-250MG OR70307-1G
APOSOR70307-250MGEA 219 EUR
APOSOR70307-250MG APOSOR70307-1G
7-Bromo-4-cyanoquinoline 95%
7-Bromo-4-cyanoquinoline
Formula: C₁₀H₅BrN₂
Peso molecolare: 233.06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD32862641
CAS Number: 1537610-35-7