Stampa…
3,5-Dimethyl-4-nitroaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR62158-250MG OR62158-1G OR62158-5G
APOSOR62158-250MGEA 176 EUR
APOSOR62158-250MG APOSOR62158-1G APOSOR62158-5G
3,5-Dimethyl-4-nitroaniline 95%
3,5-Dimethyl-4-nitroaniline
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00156608
CAS Number: 34761-82-5