Stampa…
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61322-100MG OR61322-250MG
APOSOR61322-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR61322-100MG APOSOR61322-250MG
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Formula: C₅H₁₀ClN₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02253769
CAS Number: 1147222-02-3