Stampa…
1-Chloroisoquinoline tech
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61190-5G OR61190-25G
APOSOR61190-5GEA 21.9 EUR
APOSOR61190-5G APOSOR61190-25G
1-Chloroisoquinoline tech
1-Chloroisoquinoline
Formula: C₉H₆ClN
Punto di ebollizione: 274…275/768 mm °C
Punto di fusione: 31…36 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00024134
CAS Number: 19493-44-8