Stampa…
2-Bromo-3-thiophenecarbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR12257-1G OR12257-250MG OR12257-5G
APOSOR12257-1GEA 184 EUR
APOSOR12257-1G APOSOR12257-250MG APOSOR12257-5G
2-Bromo-3-thiophenecarbonitrile 95%
2-Bromo-3-thiophenecarbonitrile
Formula: C₅H₂BrNS
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09064981
CAS Number: 56182-43-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III