Stampa…
Methyl-1H-benzotriazole (mixture) 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Tolyltriazole, 6(or7)-Methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole, Methyl-1H-benzotriazole (mixture)
OR931649-100G OR931649-500G
APOSOR931649-100GEA 29.2 EUR
APOSOR931649-100G APOSOR931649-500G
Methyl-1H-benzotriazole (mixture) 98%
Methyl-1H-benzotriazole (mixture)
Formula: C₇H₇N₃
Peso molecolare: 133,15 g/mol
Punto di fusione: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00167158
CAS Number: 29385-43-1