Stampa…
2-Bromo-3-fluoro-isonicotinonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-3-fluoroisonicotinonitrile
PC250100-250MG PC250100-1G
APOSPC250100-250MGEA 394 EUR
APOSPC250100-250MG APOSPC250100-1G
2-Bromo-3-fluoro-isonicotinonitrile 95%
2-Bromo-3-fluoro-isonicotinonitrile
Formula: C₆H₂BrFN₂
Peso molecolare: 201 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28735371
CAS Number: 1805188-90-2