Stampa…
2-(Aminomethyl)-5-chloro-3-fluoropyridine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10651-250MG PC10651-50MG PC10651-1G
APOSPC10651-250MGEA 352 EUR
APOSPC10651-250MG APOSPC10651-50MG APOSPC10651-1G
2-(Aminomethyl)-5-chloro-3-fluoropyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-5-chloro-3-fluoropyridine hydrochloride
Formula: C₆H₆ClFN₂·ClH
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD17214202
CAS Number: 1257535-29-7