Stampa…
2,5-Bis(phenylthio)thiophene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR72113-50G OR72113-100G
APOSOR72113-50GEA 2770 EUR
APOSOR72113-50G APOSOR72113-100G
2,5-Bis(phenylthio)thiophene
2,5-Bis(phenylthio)thiophene
Formula: C₁₆H₁₂S₃
Punto di fusione: 42…43 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02065045
CAS Number: 2974-09-6