Stampa…
Ethyl-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Iodo-imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
OR930103-250MG OR930103-1G OR930103-5G
APOSOR930103-250MGEA 78.6 EUR
APOSOR930103-250MG APOSOR930103-1G APOSOR930103-5G
Ethyl-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Ethyl-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₉IN₂O₂
Punto di ebollizione: 144…146 °C
MDL Number: MFCD06739188
CAS Number: 292858-07-2