Stampa…
2,2'-Dibromobiphenyl (PBB No. 4) 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR907193-10G OR907193-25G
APOSOR907193-10GEA 116 EUR
APOSOR907193-10G APOSOR907193-25G
2,2'-Dibromobiphenyl (PBB No. 4) 98%
2,2'-Dibromobiphenyl (PBB No. 4)
Formula: C₁₂H₈Br₂
Punto di ebollizione: 252…274 °C
Punto di fusione: 78…83 °C
Densità: 1,81
MDL Number: MFCD00093707
CAS Number: 13029-09-9