Stampa…
8-Amino-1-naphthalenesulphonic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR932808-5G OR932808-25G OR932808-100G
APOSOR932808-5GEA 21.9 EUR
APOSOR932808-5G APOSOR932808-25G APOSOR932808-100G
8-Amino-1-naphthalenesulphonic acid 95%
8-Amino-1-naphthalenesulphonic acid
Formula: C₁₀H₉NO₃S
Punto di fusione: > 300 °C
MDL Number: MFCD00035730
CAS Number: 82-75-7