Stampa…
Methyl-DL-pyroglutamate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl DL-pyroglutamate, 5-Oxo-pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, Methyl 2-pyrrolidinone-5-carboxylate
OR928083-5G OR928083-25G OR928083-100G
APOSOR928083-5GEA 29.2 EUR
APOSOR928083-5G APOSOR928083-25G APOSOR928083-100G
Methyl-DL-pyroglutamate 95%
Methyl-DL-pyroglutamate
Formula: C₆H₉NO₃
Peso molecolare: 143,14 g/mol
Punto di ebollizione: 133 - 135/1 mm °C
Punto di fusione: 21 - 23 °C
Densità: 1,25
MDL Number: MFCD03844651
CAS Number: 54571-66-3