Stampa…
2,4,6-Tris[bis(methoxymethyl)amino]-1,3,5-triazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR923794-1G OR923794-5G OR923794-25G
APOSOR923794-1GEA 112 EUR
APOSOR923794-1G APOSOR923794-5G APOSOR923794-25G
2,4,6-Tris[bis(methoxymethyl)amino]-1,3,5-triazine 98%
2,4,6-Tris[bis(methoxymethyl)amino]-1,3,5-triazine
Formula: C₁₅H₃₀N₆O₆
Punto di fusione: 49 °C
Densità: 1,219
MDL Number: MFCD00047342
CAS Number: 3089-11-0