Stampa…
2-Pirrolidone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR922249-5G OR922249-25G
APOSOR922249-5GEA 21.9 EUR
APOSOR922249-5G APOSOR922249-25G
2-Pirrolidone
2-Pirrolidone
Formula: C₄H₇NO
Punto di ebollizione: 245 °C
Punto di fusione: 23 - 25 °C
Flash Pt: 113 °C
MDL Number: MFCD00005270
CAS Number: 616-45-5