Stampa…
2,4,6-Trimethyl-m-phenylenediamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR903076-25G OR903076-100G
APOSOR903076-25GEA 65.4 EUR
APOSOR903076-25G APOSOR903076-100G
2,4,6-Trimethyl-m-phenylenediamine
2,4,6-Trimethyl-m-phenylenediamine
Formula: C₉H₁₄N₂
Punto di fusione: 89 - 91 °C
MDL Number: MFCD00010149
CAS Number: 3102-70-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III