Stampa…
1,3-Dicloropropano 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR0973-25G OR0973-100G OR0973-250G
APOSOR0973-25GEA 45.1 EUR
APOSOR0973-25G APOSOR0973-100G APOSOR0973-250G
1,3-Dicloropropano 99%
1,3-Dicloropropano
Formula: ClH₂CCH₂CH₂Cl
Punto di ebollizione: 120 °C
Densità: 1,19
Flash Pt: 21 °C
MDL Number: MFCD00000999
CAS Number: 142-28-9
UN: 1933
ADR: 3,II