Stampa…
7-Methyl-4-indanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Methyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-ol, 7-Methylindan-4-ol
OR21818-1G OR21818-5G OR21818-10G
APOSOR21818-1GEA 118 EUR
APOSOR21818-1G APOSOR21818-5G APOSOR21818-10G
7-Methyl-4-indanol
7-Methyl-4-indanol
Formula: C₁₀H₁₂O
Peso molecolare: 148,2 g/mol
MDL Number: MFCD00173675
CAS Number: 16400-13-8