Stampa…
4-Bromo-2,3,6-trifluorophenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC47872-250MG PC47872-1G PC47872-5G
APOSPC47872-250MGEA 116 EUR
APOSPC47872-250MG APOSPC47872-1G APOSPC47872-5G
4-Bromo-2,3,6-trifluorophenol 95%
4-Bromo-2,3,6-trifluorophenol
Formula: C₆H₂BrF₃O
MDL Number: MFCD22414509
CAS Number: 192446-70-1