Stampa…
2-Ethylhexyl-4-hydroxybenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR950764-1G OR950764-5G OR950764-25G
APOSOR950764-1GEA 21.9 EUR
APOSOR950764-1G APOSOR950764-5G APOSOR950764-25G
2-Ethylhexyl-4-hydroxybenzoate 98%
2-Ethylhexyl-4-hydroxybenzoate
Formula: C₁₅H₂₂O₃
Punto di ebollizione: 362,6/760 mm °C
Punto di fusione: 118 - 120 °C
Densità: 1,035
MDL Number: MFCD00016472
CAS Number: 5153-25-3