Stampa…
4,4'-Bis(dimetilammino)benzofenone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR72059-100G OR72059-500G
APOSOR72059-100GEA 84.1 EUR
APOSOR72059-100G APOSOR72059-500G
4,4'-Bis(dimetilammino)benzofenone
4,4'-Bis(dimetilammino)benzofenone
Formula: C₁₇H₂₀N₂O
Punto di ebollizione: 360 °C
Punto di fusione: 171 - 176 °C
Flash Pt: 220 °C
MDL Number: MFCD00008312
CAS Number: 90-94-8