Stampa…
4-Fluorobenzamidine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Fluorophenylformamidine hydrochloride
PC401011-1G PC401011-5G PC401011-10G
APOSPC401011-1GEA 53.8 EUR
APOSPC401011-1G APOSPC401011-5G APOSPC401011-10G
4-Fluorobenzamidine hydrochloride 97%
4-Fluorobenzamidine hydrochloride
Formula: C₇H₈ClFN₂
Peso molecolare: 174.61 g/mol
Punto di fusione: 221 °C
MDL Number: MFCD04114421
CAS Number: 456-14-4
UN: 2811