Stampa…
1,3-Bis(diphenylphosphino)propane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Propylenebis(diphenylphosphine), Propane-1,3-diylbis(diphenylphosphane), Propane-1,3-diylbis(diphenylphosphine), 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane, DPPP, Bis(1,2-diphenylphosphino)propane
OR41032-5G OR41032-25G OR41032-100G
APOSOR41032-5GEA 21.9 EUR
APOSOR41032-5G APOSOR41032-25G APOSOR41032-100G
1,3-Bis(diphenylphosphino)propane 97%
1,3-Bis(diphenylphosphino)propane
Formula: C₂₇H₂₆P₂
Punto di fusione: 63 - 65 °C
MDL Number: MFCD00003050
CAS Number: 6737-42-4