Stampa…
Acetohydroxamic acid tech
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-Hydroxyacetamide
OR72063-25G OR72063-100G
APOSOR72063-25GEA 36.4 EUR
APOSOR72063-25G APOSOR72063-100G
Acetohydroxamic acid tech
Acetohydroxamic acid
Formula: C₂H₅NO₂
Peso molecolare: 75.0666 g/mol
Punto di ebollizione: 231.4 °C
Punto di fusione: 88…90 °C
MDL Number: MFCD00009994
CAS Number: 546-88-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS III