Stampa…
5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC46365-250MG PC46365-1G PC46365-5G
APOSPC46365-250MGEA 65.5 EUR
APOSPC46365-250MG APOSPC46365-1G APOSPC46365-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzaldehyde 95%
5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrClFO
Peso molecolare: 237,4535 g/mol
MDL Number: MFCD28652989
CAS Number: 1782815-29-5